Wichtige Dokumente
900617
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Synonym(e):
Hydroxyl benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.