I am just happy that they even had this compound. Good time saver.
Wichtige Dokumente
494011
(4-Bromphenylethinyl)trimethylsilan
98%
Synonym(e):
(p-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane, 1-(p-Bromophenyl)-2-trimethylsilylacetylene, 1-Bromo-4-(2-trimethylsilylethynyl)benzene, 1-Bromo-4-(trimethylsilylethynyl)benzene, 1-Bromo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 2-(p-Bromophenyl)-1-trimethylsilylacetylene, 4-(Trimethylsilylethynyl)phenyl bromide, [(4-Bromophenyl)ethynyl]trimethylsilane, [1-(4-Bromophenyl)-2-trimethylsilyl]acetylene, [2-(4-Bromophenyl)ethynyl]trimethylsilane
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
61-63 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChIKey
RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?