Wichtige Dokumente
900599
(4-(Aminomethyl)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
95%
Synonym(e):
Amino benzophenone alkyne, Probe building block
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.