Wichtige Dokumente
900859
3-Bromo-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Synonym(e):
Bromo sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Si](C)(C)(C)C#Cc1cc(cc(c1)Br)[S](=O)(=O)F
InChI
1S/C11H12BrFO2SSi/c1-17(2,3)5-4-9-6-10(12)8-11(7-9)16(13,14)15/h6-8H,1-3H3
InChIKey
CUUVPHAGWQDSCZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.