Merck
520764
Sigma-Aldrich
[Pd(OAc)2]3
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Pd-(OAc)2
Größe auswählen
1 G
CHF 101.00
5 G
CHF 417.00
25 G
CHF 1’770.00
100 G
CHF 6’660.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 101.00
5 G
CHF 417.00
25 G
CHF 1’770.00
100 G
CHF 6’660.00
About This Item
Lineare Formel:
Pd(OCOCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.51
Beilstein:
6086766
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES String
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Palladium(II)-acetat ist ein homogener Oxidationskatalysator. Es ist an der Aktivierung von Alken- und aromatischen Verbindungen zur Herbeiführung von oxidativen inter- und intramolekularen nukleophilen Reaktionen beteiligt.[1] Die Kristalle von Palladium(II)-acetat besitzen eine Trimerstruktur mit der Symmetriegruppe D3h. Jedes der Palladiumatome in den Kristallen ist über Doppel-Acetatbrücken mit den beiden anderen verbunden.[2] Die Mikroverkapselung von Palladium(II)-acetat in Polyharnstoff erzeugt polyharnstoff-verkapseltes Palladium(II)-acetat. Es ist ein vielseitiger heterogener Katalysator für verschiedene phosphinfreie Kreuzkupplungsreaktionen.[3] Es ist als Katalysator an der Heck-Kupplungsreaktion von Phthaliden mit verschiedenen Alkenen beteiligt.[4]
Anwendung
Palladium(II)-acetat dient als Katalysator bei den folgenden Reaktionen:
  • Bildung von Allylacetaten.[5] (eq. 1)
  • Hydroselenierung von Dreifachbindungen.[6] (eq. 2)
  • Heck-Arylierung von Alkenen.[7] (eq. 3)
  • Cyclocarbonylierung.[8] (eq. 4)
  • Aminierung durch Buchwald-Hartwig-Kupplung.[9] (eq. 5)
Pd(OAc)<sub>2</sub> catalyst
Für kleinformatige und Hochdurchsatz-Anwendungen ist das Produkt auch als ChemBeads erhältlich (924377).
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Facile Synthesis of Novel Cyclic Esters of γ-Keto Acid Derivatives by Heck Coupling Reaction.
ShashiKumar ND, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(S1), E354-E357 (2014)
Wolfe, J. P.; Buchwald, S. L.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 1264-1264 (1997)
Palladium (II) Acetate
Grennberg H, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2015)
The crystal structure of Trimeric palladium (II) acetate.
Skapski AC and Smart ML.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 11, 658b-6659 (1970)
Palladium(II)-catalyzed C-H bond arylation of electron-deficient arenes at room temperature.
Matthew J Tredwell et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(5), 1076-1079 (2011-01-27)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. When using are Product 520764, Palladium (II) acetate, what can I use to remove traces of palladium that this catalyst may leave behind?
    1 answer
    1. We would recommend using a metallic scavenger like the QuadraPureTM products. Product numbers 655422 and 657662 are designed to scavenge palladium ions and are effective in both acidic and basic conditions. The resins are capable of removing metallic contamination to very low levels and are ideal for pharmaceutical or fine chemical processing.
      Helpful?
  4. What is the difference between Product 520764, Palladium (II) acetate, and the palladium acetate in the form of a ChemDose® tablet?
    1 answer
    1. The ChemDose® products offer a streamlined way to catalyze reactions. The catalyst is dispersed in an inert tablet matrix in specific millimolar and micromolar quantities. The tablets can decrease time spent on weighing/adding the catalyst to the reaction mixture. The tablets effectively give the same reaction yields with a controlled release of the catalyst. They are also extremely easy to remove after the reaction is complete. The inert tablet usually stays intact throughout the reaction. Product 684929 is the ChemDose® tablet that contains 2.0 μmol of palladium (II) acetate, while product#: 685593 is the 10μmol version. More information on these products can be found at the link below.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What reactions are Product 520764, Palladium (II) acetate, used in?
    1 answer
    1. Palladium (II) acetate is used as a catalyst for a number of reactions, including:  Suzuki coupling reactions, (See ChemFiles 2.1 and ChemFiles 4.2) vinylation, (i.e. the Heck Reaction), rearrangement of acyclic dienes (i.e. the Cope Reaction).Papers that cite the use of this reagent are listed below. 1. B.M. Trost Tet. 33, 2615, (1977)2. R.F. Heck Acc. Chem. Res. 12, 146, (1979)3. Tet. 62, 9002, (2006)4. Org. Lett. 8, 3311, (2006) abstract5. Organometallic News 2, 52, (2002)
      Helpful?
  7. What atmosphere is Product 520764, Palladium (II) acetate, packaged under?
    1 answer
    1. This material is packaged under a layer of nitrogen to reduce the chance of moisture contamination.
      Helpful?
  8. What is Product 520764, Palladium (II) acetate, soluble in?
    1 answer
    1. Palladium acetate is not water-soluble; it is organic soluble. Although Sigma-Aldrich does not test solubility of 520764 directly, it is expected to be soluble in most common organic solvents, like chloroform, methylene chloride and acetone, according to the manufacturer.