Merck
205869
Sigma-Aldrich
[Pd(OAc)2]3
reagent grade, 98%
Synonym(e):
Pd-(OAc)2
About This Item
Lineare Formel:
Pd(OCOCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.51
Beilstein:
6086766
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES String
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
[Pd(OAc)2]3 ist ein Palladium-Koordinationskomplex und ein heterogener Metallkatalysator, der weit verbreitet in der organischen Synthese eingesetzt wird, wie Transmetallisierung, Insertion, oxidative Addition, unmittelbare Homokupplung von Arylhalogeniden, Buchwald-Hartwig-Reaktion der C-N-Bindungsbildung, Reduktion von Alkinen und reduktive Eliminierungsreaktionen. Es wird auch als Ausgangsmaterial für die Synthese anderer Pd(II)-Verbindungen sowie für die Herstellung von aktiven Palladiumkatalysatoren für Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungen und C-H-Funktionalisierungsreaktionen verwendet.
Anwendung
Anwendungsgebiete von [Pd(OAc)2]3:
  • Als Katalysator für die regioselektive Anti-Hydrochlorierung terminaler und interner Alkine.
  • Als Vorstufe zur Herstellung eines heterogenen Palladiumkomplexkatalysators für die Heck-Kupplungsreaktion und die Sonogashira-Kreuzkupplungsreaktion.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of bis (amine) palladium (ii) carboxylate complexes as precursors of palladium nanoparticles
Zakrzewska J and Uznanski P
Dalton Transactions, 50, 6933-6948 (2021)
Polystyrene-Anchored Palladium (II) Schiff Base Complex: A Reusable Catalyst for Phosphine-Free and Copper-Free Sonogashira Cross-Coupling Reaction in Aqueous Medium
Islam M, et al.
Synthetic Communications, 41, 2583-2593 (2011)
Mesoporous Palladium N, N?-Bis (3-Allylsalicylidene) o-Phenylenediamine-Methyl Acrylate Resins as Heterogeneous Catalysts for the Heck Coupling Reaction
Mella C, et al.
MATERIALS, 12, 2612-2612 (2019)
Palladium (II) Acetate [Pd (OAc)2]: A Versatile Catalyst
Vats R
Synlett, 2006, 329-330 (2006)
Palladium (II) Acetate
Grennberg H, et al
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)