Merck
520659
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-chlorid
≥99.9%
Synonym(e):
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
Größe auswählen
1 G
CHF 132.00
5 G
CHF 572.00
25 G
CHF 2’590.00
100 G
CHF 7’960.00
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 132.00
5 G
CHF 572.00
25 G
CHF 2’590.00
100 G
CHF 7’960.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9%
Zusammensetzung
Pd, 59-60%
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
678-680 °C (lit.)
Dichte
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Palladium(II)-chlorid (PdCl2) reagiert mit in der CO-Atmosphäre enthaltenen unsubstituierten oder Alkyl-substituierten zyklischen Ketonen, wodurch acyclische Diester und acyclische Chlor-substituierte Monoester entstehen.[1] PdCl2 reagiert mit N,N-Dimethylallylamin in Methanol und erzeugt Di-μ-chloro-bis(2-methoxy-3-N,N-dimethylaminopropyl)dipalladium(II).[2] Palladiumdichlorid, Acetat und Acetylacetonat in [bmim][BF4] oder [bmim][PF6] (wo [bmim]+ = 1-Butyl-3-methylimidazolium-Kation) ionischen Flüssigkeiten werden für die Hydrodimerisierung von Butadien zur Bildung von Octa-2,7-dien-1-ol verwendet.[3]
Palladium(II)-chlorid wird als Oxidationsmittel[4] und Katalysator für Suzuki-Miyaura[5]- und Mizoroki-Heck-Reaktionen verwendet.[6]
Anwendung
Anwendungsanleitung für palladium-katalysierte Kreuzkupplungsreaktionen
Verwendung bei der Synthese von halbleitenden, metallhaltigen Polymeren, in denen das Polypyrrol-Rückgrat ein Konformationsenergie-Minimum aufweist und dieses nahezu eben ist.
Palladium(II)-chlorid(PdCl2) wird in folgenden Untersuchungen eingesetzt:
  • Als Katalysator bei der Carbonylierung organischer Telluride durch Reaktion mit Kohlenstoffmonoxid[7]
  • Als Katalysator zusammen mit Cu(II) bei der Desaminierung von Phenethylaminen zu Phenyl-substituierten Pyrrolen[8]
  • Vermittelt zusammen mit PEG 300 die effiziente Suzuki-Kupplung zwischen Arylchloriden und Arylborsäuren.[9]
Für kleinformatige und Hochdurchsatz-Anwendungen ist das Produkt auch als ChemBeads erhältlich (919853).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the American Chemical Society, 126, 12046-12046 (2006)
Yuka, Kawashita; et al.
Tetrahedron Letters, 47, 4231-4233 (2006)
Room-Temperature Ionic Liquids. Solvents for Synthesis and Catalysis.
Thomas Welton
Chemical reviews, 99(8), 2071-2084 (2002-02-19)
The Formation of Carbon to Metal s Complexes between Palladium (II) Chloride and Allylic Amines.
Cope AC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 89(2), 287-291 (1967)
Oxadiazoline and Ketoimine Palladium (II) Complexes as Highly Efficient Catalysts for Suzuki--Miyaura Cross-Coupling Reactions in Supercritical Carbon Dioxide
Fernandes RR, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(7), 1153-1160 (2011)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf