Merck
922889
Sigma-Aldrich
DMPDAB-Pd-MAH
≥95%
Größe auswählen
250 MG
CHF 118.00
1 G
CHF 355.00
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 118.00
1 G
CHF 355.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22N2O3Pd
Molekulargewicht:
468.84
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES String
O=C1OC(=O)[CH]2=[CH]1[Pd]32[N](=CC=[N]3C=4C(=CC=CC4C)C)C=5C(=CC=CC5C)C
InChI
InChI=1S/C18H20N2.C4H2O3.Pd/c1-13-7-5-8-14(2)17(13)19-11-12-20-18-15(3)9-6-10-16(18)4;5-3-1-2-4(6)7-3;/h5-12H,1-4H3;1-2H;
InChIKey
WHOQNDZHEHSRKP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
DMPDAB-Pd-MAH is a Pd(0) source developed by the Leitch group. Ligands of all types, including bidentate phosphines, rapidly displace the diazabutadiene ligand at room temperature to give air-stable Pd(0) complexes.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
DMPDAB?Pd?MAH: A Versatile Pd(0) Source for Precatalyst Formation, Reaction Screening, and Preparative-Scale Synthesis.
Huang J, et al.
ACS Catalysis, 11(9), 5636-5646 (2021)