Merck
703028
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propan-bis(tetrafluoroborat)
97%
Synonym(e):
dcpp
Größe auswählen
500 MG
CHF 58.20
2 G
CHF 220.00
CHF 58.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 58.20
2 G
CHF 220.00
About This Item
Lineare Formel:
C27H50P2 · 2HBF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
612.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 58.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
178-183 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](CCC[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2.2BF4/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;2*2-1(3,4)5/h24-27H,1-23H2;;/q;2*-1/p+2
InChIKey
XJZAIJGNZUQTAM-UHFFFAOYSA-P
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)