Wichtige Dokumente
323373
Palladium(II)-chlorid
99.995%
Synonym(e):
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
Qualitätsniveau
Assay
99.995%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
678-680 °C (lit.)
Dichte
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Verwendung bei der Synthese von halbleitenden, metallhaltigen Polymeren, in denen das Polypyrrol-Rückgrat ein Konformationsenergie-Minimum aufweist und dieses nahezu eben ist.
- Carbonylation of ketones to yield diesters.[2]
- Homo-coupling of aryl bromides using ascorbic acid and EDTA..[3]
- Acetylation of alcohols with vinyl acetate.[4]
- Arylation of 2-furaldehyde to yield 5-aryl-2-formylfuran derivatives.[5]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?