Wichtige Dokumente
328774
Tris(dibenzylidenaceton)dipalladium(0)
97%
Synonym(e):
Pd2dba3, Pd2(dba)3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
152-155 °C (lit.)
SMILES String
[Pd].[Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)/C=C/c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)/C=C/c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)/C=C/c6ccccc6
InChI
1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
InChIKey
CYPYTURSJDMMMP-WVCUSYJESA-N
Allgemeine Beschreibung
Für Anwendungen im kleinen Maßstab und mit hohem Durchsatz ist das Produkt auch als ChemBeads (919772) erhältlich
Anwendung
- Anwendungsleitfaden für Palladium-katalysierte Kreuzkupplungsreaktionen
- Synthese von Azepanen
- Synthese von nanogroßen Palladiumphosphiden bei Interaktion mit weißem Phosphor
- Herstellung von Palladium-Triphenylphosphin-Carbonyl-Cluster-Komplexen
- Vorstufe zur Synthese funktionalisierter, mehrwandiger Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Palladium-Komplexe als Katalysatoren für Heck-Kupplungsreaktionen
- Selektive Bildung einer Kohlenstoff-Schwefel-Bindung durch Addition von S-S- und S-H-Bindungen zu Alkinen
Reaktionspartner bei:
- Katalysator für:
- Suzuki-Kreuzkupplungsreaktionen
- PCN- und PCS-Pincer-Palladium-Komplex katalysierter Tandem-Allylierung
- Katalysator für Suzuki-Kupplung von Arylchloriden (Äq. 1)
- Katalysator für Heck-Kupplung von Arylchloriden (Äq. 2)
- Katalysator für Arylierung von Ketonen (Äq. 3)
- Katalysator für Buchwald-Hartwig-Kupplung von Arylhalogeniden (Äq. 4)
- Katalysator für Fluorierung für Allylchloriden (Äq. 5)
- Katalysator für β-Arylierung von Carbonestern (Äq. 6)
- Katalysator für Carbonylierung von 1,1-Dichlor-1-alkenen (Äq. 7)
- Katalysator für Umwandlung von Aryl- und Vinyltriflaten zu Aryl- und Vinylhalogeniden (Äq. 8)
- Pd-Quelle für enantioselektive Tsuji-Allylierungen
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols