299294
Glycin-15N
98 atom % 15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2]CC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i3+1
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-LBPDFUHNSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable