Fortfahren mit
N7285
Ninhydrin-Reagenz
2% Solution
Synonym(e):
1,2,3-Indantrione monohydrate, 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione, Ninhydrine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 73.30
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
210-123-3
NACRES:
NA.56
CHF 73.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
Application
Ninhydrin-Reagenzien können in der Dünnschichtchromatographie (TLC) verwendet werden. Ninhydrin-Reagenzien wurden genutzt, um eine einfache, selektive und präzise densimetrische Methode für die Analyse von α-Aminocephalosporinen, sowohl in Bulk-Ware als auch in Formulierungen, zu entwickeln und zu validieren. Mithilfe von Ninhydrin-Reagenzien werden auch Unterschiede in den Referenzbereichen mehrerer Plasma- und Urin-Aminosäuren von singapurischen und kaukasischen Populationen beobachtet.
Ninhydrin-Reagens wird genutzt, um die Gegenwart von Aminosäure-Teilen in verschiedenen Reaktionen zu bestätigen.
Biochem/physiol Actions
Ninhydrin ist ein trizyklisches 1,2,3-Trion, das als Aminosäure-Reagenz fungiert. Es ist ein wichtiger organischer Baustein, der Fingerabdrücke auf porösen Oberflächen wie Papier, Karton und Rohholz sichtbar macht. Ninhydrin wird für den Nachweis von primären und sekundären Aminen verwendet. In Gegenwart primärer Amine entwickelt es eine kräftig blaue Färbung, mit sekundären Aminen eine weniger starke, braun-rote Farbe.
Other Notes
Ninhydrin und Hydrindantin in DMSO und Lithiumacetatpuffer, pH 5,2
Disclaimer
Nach der Verwendung unter Stickstoff im Kühlschrank aufbewahren
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.06762151173N4876
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. how to make 2 % ninhydrin solution
    1 answer
    1. This product is supplied as a 2% (w/v) solution, essentially 2 grams per 100ml. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/327/050/n7285pis.pdf
      Helpful?
  2. Please give preparation of 2% Ninhydrin solution
    1 answer
    1. As listed on the Product Detail Page, Product N7285 is provided to the end-user as a 2% ninhydrin solution.