Wichtige Dokumente
490024
L-Glutamin-(amid-15N)
98 atom % 15N
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[C@@H](CCC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i7+1
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-QQKKVIQDSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?