Merck
489522
Sigma-Aldrich
Glycin-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonym(e):
13C- und 15N-markiertes Glycin, Aminoessigsäure-13C2,15N, Aminoethansäure-13C2,15N
Größe auswählen
500 MG
CHF 1’550.00
1 G
CHF 2’330.00
CHF 1’550.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 1’550.00
1 G
CHF 2’330.00
About This Item
Lineare Formel:
H215N13CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’550.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[15NH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anna-Sara Claeson et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1104, 67-72 (2018-11-18)
Variability in the levels of GSH and GSSG in plasma is suggested to derive from inadequate pre-processing methods. The aim of this study was to develop a protocol for comparable and reliable measurements of GSH/GSSG. Venous blood from 8 healthy
Eunus S Ali et al.
Molecular cell, 78(6), 1178-1191 (2020-06-03)
The RAS-ERK/MAPK (RAS-extracellular signal-regulated kinase/mitogen-activated protein kinase) pathway integrates growth-promoting signals to stimulate cell growth and proliferation, at least in part, through alterations in metabolic gene expression. However, examples of direct and rapid regulation of the metabolic pathways by the
Curtis W Bacon et al.
Molecular cell, 78(6), 1133-1151 (2020-05-14)
Precise control of the RNA polymerase II (RNA Pol II) cycle, including pausing and pause release, maintains transcriptional homeostasis and organismal functions. Despite previous work to understand individual transcription steps, we reveal a mechanism that integrates RNA Pol II cycle