Merck
490172
Sigma-Aldrich
L-Valin-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
(S)-α-Aminoisovaleric acid-15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-15N, 15N Labeled L-valine
Größe auswählen
500 MG
CHF 353.00
CHF 353.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 353.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 353.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +26.6°, c = 1 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
InChIKey
KZSNJWFQEVHDMF-JGTYJTGKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nadejda Bozadjieva Kramer et al.
Cell reports, 33(2), 108239-108239 (2020-10-15)
Elevated levels of branched-chain amino acids (BCAAs) and their metabolites are strongly positively associated with obesity, insulin resistance, and type 2 diabetes. Bariatric surgery is among the best treatments for weight loss and associated morbidities. Clinical studies have reported that