Merck
336459
Sigma-Aldrich
Glycin-2,2-d2
98 atom % D
Größe auswählen
5 G
CHF 452.00
CHF 452.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 452.00
About This Item
Lineare Formel:
H2NCD2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 452.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-DICFDUPASA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Marc Hennequart et al.
Nature communications, 12(1), 6176-6176 (2021-10-28)
Serine is a non-essential amino acid that is critical for tumour proliferation and depletion of circulating serine results in reduced tumour growth and increased survival in various cancer models. While many cancer cells cultured in a standard tissue culture medium