Merck
658057
Sigma-Aldrich
L-Cystein-13C3,15N
≥99 atom %, ≥98% (CP)
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionsäure-13C3,15N, 13C- und 15N-markiertes L-Cystein
Größe auswählen
100 MG
CHF 1’490.00
CHF 1’490.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 1’490.00
About This Item
Lineare Formel:
HS13CH213CH(15NH2)13COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’490.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥99 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][13C@]([15NH2])([13CH2]S)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
XUJNEKJLAYXESH-UVYXLFMMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jan-Wilm Lackmann et al.
PloS one, 14(5), e0216606-e0216606 (2019-05-09)
Thiol moieties are major targets for cold plasma-derived nitrogen and oxygen species, making CAPs convenient tools to modulate redox-signaling pathways in cells and tissues. The underlying biochemical pathways are currently under investigation but especially the role of CAP derived RNS