Merck
332143
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure-15N
98 atom % 15N
Größe auswählen
100 MG
CHF 160.00
500 MG
CHF 296.00
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 160.00
500 MG
CHF 296.00
About This Item
Lineare Formel:
HO2C(CH2)2CH(15NH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2]C(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1
InChIKey
WHUUTDBJXJRKMK-OGWWSMAPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kishore K Mahalingan et al.
Nature structural & molecular biology, 27(9), 802-813 (2020-08-05)
Glutamylation, introduced by tubulin tyrosine ligase-like (TTLL) enzymes, is the most abundant modification of brain tubulin. Essential effector proteins read the tubulin glutamylation pattern, and its misregulation causes neurodegeneration. TTLL glutamylases post-translationally add glutamates to internal glutamates in tubulin carboxy-terminal
E Driehuis et al.
PloS one, 15(5), e0231588-e0231588 (2020-05-19)
We have recently established a protocol to grow wildtype human oral mucosa organoids. These three-dimensional structures can be maintained in culture long-term, do not require immortalization, and recapitulate the multilayered composition of the epithelial lining of the oral mucosa. Here