Merck
156051
Sigma-Aldrich
1,1′-Thiocarbonyldiimidazol
technical grade, 90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.21
Beilstein:
609349
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical grade
Assay
90%
Eignung der Reaktion
reaction type: Carbonylations
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiourea
SMILES String
S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChIKey
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
A useful reagent in biochemical synthesis.
Reagent used for the deoxygenation of alcohols with tributyltin hydride and diols with lithium aluminum hydride.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paweł Chochrek et al.
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5276-5284 (2007-06-21)
1 alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 (calcitriol, 1) is a bioregulator important for the treatment of various human metabolic diseases and biomedical research. Herein, we report an efficient diastereoselective approach to the key trans-hydrindane building block for calcitriol synthesis (2a) starting from the