Merck
8.51054
Sigma-Aldrich
CDI
1,1′-Carbonyldiimidazole Novabiochem®
Synonym(e):
1,1′-Carbonyl-diimidazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
208-488-9
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
pH-Wert
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChIKey
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A useful coupling reagent for amidations, esterifications and thioesterifications [1,2,3,4].
Literature references
[1] H. A. Staab (1957) Ann. Chem., 609, 75.
[2] R. Paul, et al. (1960) J. Am. Chem. Soc., 82, 4596.
[3] R. Paul, et al. (1962) J. Org. Chem., 27, 2094.
[4] T. Kamijo, et al. (1984) Chem. Pharm. Bull., 32, 5044.
Verlinkung
Replaces: 01-62-0002
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Löslichkeit (0.6 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable