Merck
386529
Sigma-Aldrich
Chlorotrimethylsilan
purified by redistillation, ≥99%
Synonym(e):
TMSCl, TMCS, Trimethylchlorsilan, Trimethylsilylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.64
Beilstein:
1209232
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
100 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
752 °F
Aufgereinigt durch
glass distillation
redistillation
Expl.-Gr.
6.4 %
Verunreinigungen
<0.1% dichlorodimethylsilane
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−40 °C (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChIKey
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chlortrimethylsilan ist eine Chlororganosilan-Verbindung, die hauptsächlich für Silylierungsreaktionen verwendet wird.[1]
Anwendung
Chlortrimethylsilan (TMSCI) kann wie folgt verwendet werden:       
  • als Reagenz zum Schutz von Alkohol- und Amingruppen mittels der Bildung von Trimethylsilylethern und Trimethylsilylaminen[2][3]      
  • als Katalysator für die Herstellung von 1,3-Diphenyl-2-Propanon-Derivaten (Chalkonen) als antimikrobielle Substanzen[3]        
  • als Einfangmittel für die bei der Acyloin-Kondensationsreaktion entstehenden Anionen[4]       
  • als alternativer Katalysator für toxisches Quecksilberchlorid für die Aktivierung von Samarium (Sm) während der Cyclopropanierung von Allylalkoholen und α-Allenalkoholen[5]
  •  als Katalysator bei der Trans-Veresterung von Triglyceriden mit Alkoholen zur Bildung von Fettsäurealkylestern[6]        
  • zusammen mit Lithiumbromid als Reagenz für die Umwandlung von Alkoholen in die entsprechenden Bromide[7]       
  • als Reagenz in der Fischer-Glykosylierung[8]       
  • als Säurekatalysatorquelle in der reduktiven Benzylierungsreaktion unter Verwendung von Benzaldehyd und Et3SiH[9]
  • als Reagenz zur Synthese von Natriumtrimethylsilanethiolat (Me3SiSNa) durch Reaktion mit Natriumsulfid – eine geruchslose Alternative zur konventionellen Methode der Synthese von Me3SiSNa aus übelriechendem Bis(trimethylsilyl)sulfid und Natriummethoxid[10]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guozhong Zhao et al.
Frontiers in microbiology, 11, 579808-579808 (2021-01-26)
Japanese soy sauce has become more acceptable by Chinese consumers due to its umami taste. However, the volatile flavor compounds and taste characters have not been fully clarified. This study aimed to explore the flavor characteristics of three kinds of
Chlorotrimethylsilane as a mild and effective source of acid catalyst in reductive benzylation
Izumi M and Fukase K
Chemistry Letters (Jpn), 34(4), 594-595 (2005)
Lijie Zhou et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-21)
Under the current situation of frequent oil spills, the development of green and recyclable high-efficiency oil-absorbing aerogel materials has attracted wide attention from researchers. In this study, we report a high-strength, three-dimensional hydrophobic cellulose nanofiber (CNF)/polyvinyl alcohol (PVA)/graphene oxide (GO)
Potassium dodecatangestocobaltate trihydrate (K5CoW12O40{\textperiodcentered} 3H2O): a mild and efficient catalyst for deprotection of dioxolanes and trimethylsilyl ethers
Habibi MH, et al.
Tetrahedron Letters, 42(38), 6771-6774 (2001)
Jukun Xiong et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 219, 596-603 (2016-06-29)
To reveal the emission patterns of brominated flame retardants (BFRs) in the Beijiang River, South China, concentrations of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and phenolic BFRs (2,4,6-tribromophenol (TBP), pentabromophenol (PeBP), tetrabromobisphenol A (TBBPA)), and bisphenol A (BPA) in water and sediments
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf