Merck
92361
Sigma-Aldrich
Chlorotrimethylsilan
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
TMCS, Trimethylchlorsilan, Trimethylsilylchlorid
Größe auswählen
100 ML
CHF 31.20
250 ML
CHF 56.80
500 ML
CHF 68.10
1 L
CHF 123.00
CHF 31.20
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 31.20
250 ML
CHF 56.80
500 ML
CHF 68.10
1 L
CHF 123.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.64
Beilstein:
1209232
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 31.20
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
100 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
752 °F
Expl.-Gr.
6.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−40 °C (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChIKey
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chlortrimethylsilan ist eine Chlororganosilan-Verbindung, die hauptsächlich für Silylierungsreaktionen verwendet wird.[1]
Anwendung
Chlortrimethylsilan wird genutzt, um Glasoberflächen zu silanisieren und so ihre hydrophoben Eigenschaften zu verstärken.[2] Es kann in Kombination mit Hexamethyldisilazan durch Bildung von Trimethylsilylethern mittels Silylierungsreaktion Alkohole schützen.[3] Wird auch für die Fischer-Glykosylierung verwendet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 261-261 (2014)
Thermal analysis of disulfonated poly (arylene ether sulfone) plasticized with poly (ethylene glycol) for membrane formation.
Oh HJ, et al.
Polymer, 55(1), 235-247 (2014)
Use of organosilicon reagents as protective groups in organic synthesis.
Lalonde M & Chan TH.
Synthesis, 1985(09), 817-845 (1985)
Yongju Kwon et al.
Nature communications, 11(1), 3127-3127 (2020-06-21)
Magic-sized clusters (MSCs) can be isolated as intermediates in quantum dot (QD) synthesis, and they provide pivotal clues in understanding QD growth mechanisms. We report syntheses for two families of heterogeneous-atom-incorporated InP MSCs that have chlorine or zinc atoms. All
Yuma Komata et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(22), 3225-3233 (2016-10-21)
Alkoxychlorosilanes are scientifically and industrially important toward preparing silicone and silica as well as preparation of siloxane-based nanomaterials by stepwise reactions of Si-OR (R=alkyl) and Si-Cl groups. Intermolecular exchange of alkoxy and chloro groups between alkoxysilanes and chlorosilanes (functional group
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf