Merck
330752
Sigma-Aldrich
Bis(trichlormethyl)carbonat
Triphosgene
reagent grade, 98%
Synonym(e):
Triphosgen
Größe auswählen
5 G
CHF 63.50
25 G
CHF 139.00
100 G
CHF 470.00
500 G
CHF 971.00
CHF 63.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 63.50
25 G
CHF 139.00
100 G
CHF 470.00
500 G
CHF 971.00
About This Item
Lineare Formel:
Cl3COCOOCCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.75
Beilstein:
1787583
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 63.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
bp
203-206 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
79-83 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carbonate
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9
InChIKey
UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triphosgen [Bis(trichlormethyl)carbonat] ist ein vielseitiges organisches Reagenz, das bei organischen Synthese-Alternativen zu Phosgen zur Anwendung kommt.[1][2][3] Eine katalytische Menge Triphosgen wird insbesondere bei Chlorformylierungen, Carbonylierungen, Chlorierungen und Dehydrierungsreaktionen verwendet.[4][5]
Es wird auch häufig als Kupplungsmittel bei der Synthese von Carbonylverbindungen eingesetzt.[6][6][7]
[5]
Anwendung
Triphosgen kann als Reagenz zur Herstellung der folgenden Substanzen eingesetzt werden:
  • Thiocarbonate aus Thiolen und Alkoholen mittels einer Eintopfreaktion mit drei Komponenten.[5]
  • Ersetzte 2-Azetidinone aus Säuren und Iminen mittels der Keten-Imin-Cycloadditionsreaktion.[8]
  • Methyl (S)-2-Isocyanato-3-phenylpropanoat aus L-phenylalaninmethylester-Hydrochlorid bei Vorhandensein von Natriumbicarbonat.[9]
  • Acylazid-Derivate von verschiedenen Carbonsäuren und Natriumazid.[10]
  • Immunsuppressivum Cyclosporin durch Peptid-Festphasensynthese.[11]
  • Allylazide aus Allylalkoholen und Natriumazid mit der Eintopfmethode.[12]
  • Veresterungskupplungsreagenz Di-2-thienylcarbonat aus 2(5H)-Thiophenon.[13]
  • 2-Chlornicotinaldehyde durch Cyclisierung der entsprechenden Enamide.[14]
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A Safe and Efficient Method for Preparation of N,N′-Unsymmetrically Disubstituted Ureas Utilizing Triphosgene.
Majer P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1937-1938 (1994)
Triphosgene, a crystalline phosgene substitute
Eckert, Heiner and Forster, Barbara
Angewandte Chemie (International Edition in English), 26(9), 894-895 (1987)
Triphosgene: a versatile reagent for the synthesis of azetidin-2-ones
Krishnaswamy D, et al.
Tetrahedron, 58(11), 2215-2225 (2002)
A mild and efficient method for the preparation of acyl azides from carboxylic acids using triphosgene
Gumaste VK, et al.
Tetrahedron Letters, 43(7), 1345-1346 (2002)
Facile and selective synthesis of chloronicotinaldehydes by the Vilsmeier reaction
Gangadasu B, et al.
Tetrahedron, 62(35), 8398-8403 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review