Principaux documents
T9284
Sigma-Aldrich
Triton X-100
BioXtra
Synonyme(s) :
t-Octylphénoxypolyéthoxyéthanol, Éther tert-octylphénylique du polyéthylène glycol
100 ML
121,00 $
500 ML
158,00 $
1 L
269,00 $
10 L
1 840,00 $
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
121,00 $
500 ML
158,00 $
1 L
269,00 $
10 L
1 840,00 $
About This Item
Formule linéaire :
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numéro CAS:
Beilstein:
2315025
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Gamme de produits
BioXtra
Forme
liquid
Technique(s)
permeability assay: suitable
Impuretés
≤0.05% Phosphorus (P)
Résidus de calcination
≤0.4%
Température de transition
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
1.065 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clé InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le Triton X-100 est un surfactant courant non ionique et un émulsifiant d′utilisation fréquente pour la solubilisation des protéines dans les applications biochimiques. Ce détergent non dénaturant est considéré comme relativement doux, et son utilisation en tant que réactif de routine a été mentionnée dans de nombreux articles. Il est utilisé dans la lyse des cellules en vue d′extraire les protéines et organelles cellulaires. Il peut également perméabiliser les membranes de cellules vivantes pour la transfection.[1][2]
Application
Le Triton X-100 a été utilisé :
  • avec le Span® 80 et le Tween® 80 dans de l′huile minérale pour la préparation de microémulsions en phase huileuse pour la technique PCR[3][4][5]
  • comme constituant du tampon NX utilisé pour regrouper et désintégrer les microémulsions après le cycle de PCR.[3]
  • dans la solution de blocage lors de la procédure d′immunocytochimie[6][7]
  • au cours de la procédure de déglycosylation[8]
  • pour la solubilisation des membranes[9]
  • pour la perméabilisation cellulaire[9][10]
  • pour la décellularisation du tissu de valve cardiaque de porc[11]
Actions biochimiques/physiologiques
Ce produit est couramment utilisé comme surfactant non ionique pour la récupération des composants membranaires dans des conditions douces non dénaturantes.
Caractéristiques et avantages
  • Produit de qualité BioXtra pour vos recherches en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Détergent non ionique non dénaturant.
  • Agent mouillant et émulsifiant performant.
  • Tensioactif extrêmement polyvalent.
Informations légales
Span is a registered trademark of Croda International PLC
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
483.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
251 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Angiotensin II AT1 receptor blockade decreases vasopressin-induced water reabsorption and AQP2 levels in NaCl-restricted rats.
Kwon TH et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 288, F673-F673 (2005)
Transforming single DNA molecules into fluorescent magnetic particles for detection and enumeration of genetic variations.
Dressman D, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 100(15), 8817-8822 (2003)
Proinflammatory chemokine induction in keratocytes and inflammatory cell infiltration into the cornea.
Hong JW et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 42, 2795-2795 (2001)
Structural, metabolic and developmental evaluation of ovulated rabbit oocytes before and after cryopreservation by vitrification and slow freezing.
Theriogenology, 74(5), 847-855 (2010)
Membrane and acto-myosin tension promote clustering of adhesion proteins.
Delanoe-Ayari H, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(8), 2229-2234 (2004)
Protocoles
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this the Triton X-100 (T9284) considered sterile?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Should this be a requirement, see product 648463, a 10% sterile solution of Triton X-100. https://www.sigmaaldrich.com//product/mm/648463
      Helpful?
  4. Hi, I wanna to ask how to make 0.1% triton. how much TritonX-100 I should use. Because I really can't understand what does X-100 mean.
    1 answer
    1. This item is considered 100 % Triton X-100. A 1000 x dilution can be used to make a 0.1% triton solution.
      Helpful?
  5. What's the surface tension of this product?
    1 answer
    1. T9284 is Triton X100 that comes from Dow Chemical Company. The surface tension is 33 dynes/cm at 1% actives, 25°C as per the technical data sheet on the vendor's website: https://www.dow.com/en-us/pdp.triton-x-100-surfactant.85735z.html#tech-content
      Helpful?
  6. What is the Surface Tension value of Triton X-100? and, what is the hydrophilic/lipophilic balance (HLB) and critical micelle concentration (cmc) of Triton X-100?
    1 answer
    1. • Cloud Point @1% Aqueous (ASTM D 2024): 66 °C
      • CMC (25°C): 189 PPM
      • Foam Height - Initial (0.1 wt% actives): 128 mm
      • Foam Height-5 minutes (0.1 wt% actives): 107 mm
      • HLB: 13.4 Moles EO: 9.5 Pour Point: 1 °C
      • Surface Tension (1% actives, 25 °C): 33 dynes/cm
      Helpful?
  7. What is the expiration date for the products?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 2.5 years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  8. Hello, I bought the following product: Triton X-100 (T9284) - BioXtra and I was wondering what grade is it? Is it suitable for nucleic acid extraction? Thanks, Irene
    1 answer
    1. The BioXtra products are characterized by more stringent testing protocols that may include trace metal analysis and specialized suitability testing. This product is not tested specifically for nucleic acid extraction. However, there is no specific aspect of the product that would render it unsuited for this application. For future reference, the molecular biology grade (T8787) may be of interest. This product is tested for DNAse and RNAse activity. See the links below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T8787-BULKSLCJ6163.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t8787