Principaux documents
P4333
Sigma-Aldrich
Pénicilline-streptomycine
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Pen-Strep
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.76
Nom du produit
Pénicilline-streptomycine, Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
0.1 μm filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Concentration
100 ×
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
Clé InChI
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
Description générale
Cette solution de pénicilline/streptomycine, également appelée "solution Pen-Strep", est la solution d'antibiotiques la plus courante pour la culture des cellules de mammifères. Elle est utilisée pour maintenir des conditions stériles lors de la culture de cellules, ayant peu d'effets délétères sur les cellules en culture.
Application
L'association pénicilline/streptomycine est utilisée comme supplément dans les milieux de culture cellulaire afin de juguler la contamination bactérienne. La concentration recommandée dans les applications de culture cellulaire est de 10 ml/l.
L'association pénicilline/streptomycine en solution a été utilisée comme supplément dans différents types de milieux : milieu de culture de cellules ganglionnaires rétiniennes (RGC), milieu de croissance α-MEM (milieu essentiel minimum), milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM)/mélange nutritif F-12 (Ham), DMEM et DMEM/F-12 + GlutaMax, entre autres.
Composants
Ce produit est formulé pour contenir 10 000 unités de pénicilline et 10 mg de streptomycine par millilitre, solubilisés dans un tampon citrate développé en interne.
Autres remarques
20 ml, 100 ml
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et conservés en position verticale afin d'éviter toute fuite. Classe de stockage (TRGS 510) : liquides non inflammables
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
184: Toxic effects of antibiotics routinely used in cell culture on primary cultures of dissociated mouse brain cells.
Ammon F
Pediatric Research, 10, 900-900 (1976)
ZhiMin Wang et al.
Transplantation, 103(3), 502-511 (2018-09-14)
Advances in immunosuppressive therapy have significantly improved short-term but not long-term survival of cardiac transplant recipients; this is largely due to severe cardiac allograft vasculopathy (CAV). Glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R)-based therapy exerts physiological effects on the cardiovascular system in addition
David Sabourin et al.
Journal of laboratory automation, 18(3), 212-228 (2012-09-28)
A microfluidic component library for building systems driving parallel or serial microfluidic-based assays is presented. The components are a miniaturized eight-channel peristaltic pump, an eight-channel valve, sample-to-waste liquid management, and interconnections. The library of components was tested by constructing various
J H Martínez-Liarte et al.
Pigment cell research, 8(2), 83-88 (1995-04-01)
Penicillin and streptomycin, the most widely used antibiotics in mammalian cell cultures, caused a moderate stimulation in dopa oxidase and tyrosine hydroxylase activities, but a slight inactivation in the dopachrome tautomerase activity of B16/F10 melanoma cells at the routine concentration
Anna Kobuszewska et al.
SLAS technology, 22(5), 536-546 (2017-04-22)
Lab-on-a-chip systems are increasingly used as tools for cultures and investigation of cardiac cells. In this article, we present how the geometry of microsystems and microenvironmental conditions (static and perfusion) influence the proliferation, morphology, and alignment of cardiac cells (rat
Articles
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Protocoles
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Afficher tout
Contenu apparenté
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.