Documents
S9378
Sigma-Aldrich
Saccharose
≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sucre
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Numéro Beilstein :
90825
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
sugar cane
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
crystals
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤5 ppm heavy metals
Couleur
white
Plage de pH utile
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
Pf
185-187 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
Absorption
≤0.2 at 260 in water (50 G plus 50 mL)
≤0.2 at 280 in water (50 G plus 50 mL)
Application(s)
agriculture
Activité étrangère
RNase, none detected
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Application
Le saccharose a été utilisé :
  • Dans la culture et la régénération de plantes.
  • Pour de la cryopréservation
  • Pour l′élimination des cocktails utilisés en imagerie du corps/cerveau sans obstruction et l′analyse computationnelle (CUBIC).
Actions biochimiques/physiologiques
Le saccharose, un disaccharide non réducteur, est présent en abondance dans les organismes pratiquant la photosynthèse comme les plantes. C′est le principal constituant de la mélasse. Le saccharose sert de sucre liquide dans l′industrie agroalimentaire. Il rentre également dans la composition d′aliments et de boissons. Dans les plantes supérieures, il intervient dans la croissance et le développement. C′est un macronutriment important pour l′homme. Le saccharose est ajouté comme agent sucrant aux produits alimentaires.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de disaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
High-resolution 3D imaging of whole organ after clearing: taking a new look at the zebrafish testis
Fretaud M, et al.
Scientific reports, 7(8), 43012-43012 (2017)
Transformation of nuclear and plastomic plant genomes by biolistic particle bombardment
Maenpaa P, et al.
Molecular Biotechnology, 13(1), 67-72 (1999)
Conductometric biosensors
Biological Identification, 153-193 (2014)
Ovary and Ovulation: Fresh and cryopreserved ovarian tissue samples from donors with lymphoma transmit the cancer to graft recipients
Shaw J M, et al.
Human Reproduction, 11(8), 1668-1673 (1996)
Disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides
Carbohydrates: The Essential Molecules of Life, 321-341 (2009)