Documents
D8537
Sigma-Aldrich
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
liquid, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DPBS
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32129211
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée (BSS, Balanced Salt Solution) utilisée pour la manipulation et la culture des cellules de mammifère. Le tampon DPBS est utilisé pour irriguer, laver et diluer les cellules de mammifère tout en maintenant l'équilibre osmotique. Il apporte l'eau et les ions inorganiques essentiels au métabolisme normal des cellules. Le DPBS additionné de calcium et de magnésium facilite la liaison et l'agrégation cellulaires. Le PBS de Dulbecco sans ajout de ces ions peut être utilisé pour laver et rincer des cellules en suspension. Le tamponnage au phosphate maintient le pH dans la plage physiologique.
Application
La solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco (DPBS) a été utilisée :
  • pour la dilution de globules rouges frais afin d'étudier le piégeage d'agrégats de globules rouges.
  • pour laver les puits d'une plaque de microtitration.
  • pour laver des cellules avant de les remettre en suspension dans un tampon de lyse pour isoler de l'ADN.
  • comme constituant d'un milieu de conservation pour embryons destiné à la vitrification des embryons.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Arturo Levican et al.
Applied and environmental microbiology, 79(16), 4951-4957 (2013-06-19)
The genus Arcobacter is composed of 17 species which have been isolated from various sources. Of particular interest are A. butzleri, A. cryaerophilus, and A. skirrowii, as these have been associated with human cases of diarrhea, the probable transmission routes
Elliptical optical tweezers for trapping a red blood cell aggregate
Kauppila AJ
Photonics Letters of Poland, 3(3), 95-97 (2011)
Casper Hyttel Clausen et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(10) (2018-10-20)
Monitoring of bacteria concentrations is of great importance in drinking water management. Continuous real-time monitoring enables better microbiological control of the water and helps prevent contaminated water from reaching the households. We have developed a microfluidic sensor with the potential
Cameron Goertzen et al.
Biological procedures online, 20, 20-20 (2018-10-26)
Invadopodia are actin-rich, proteolytic structures that enable cancer cell to invade into the surrounding tissues. Several in vitro invasion assays have been used in the literature ranging from directional quantitative assays to complex three-dimensional (3D) analyses. One of the main
Eunice E To et al.
Scientific reports, 9(1), 2366-2366 (2019-02-23)
Toll-like receptor 7 (TLR7) is a pattern recognition receptor that recognizes viral RNA following endocytosis of the virus and initiates a powerful immune response characterized by Type I IFN production and pro-inflammatory cytokine production. Despite this immune response, the virus
Protocoles
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
Technical information for working with rat skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
Afficher tout
Contenu apparenté
Discover our primary human intrahepatic biliary epithelial cells, also known as cholangiocytes. Explore our plating and maintenance media formulations and protocol for culture.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.