X100PC
Triton™ X-100
peroxide- and carbonyl-free
Synonyme(s) :
t-Octylphénoxypolyéthoxyéthanol, Éther tert-octylphénylique du polyéthylène glycol
213,00 $
About This Item
213,00 $
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Conditionnement
ampule of 5, 5x5, 10x5 mL
Nombre d'agrégation
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Température de transition
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Solubilité
water: soluble
HLB
13.5
Chaîne SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clé InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
483.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
251 °C - closed cup