Documents
R8758
Sigma-Aldrich
Milieu RPMI-1640
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Milieu RPMI-1640, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le Milieu RPMI 1640 a été développé par Moore et ses collaborateurs, au Roswell Park Memorial Institute, en 1966. Correspondant à une modification du milieu 5A de McCoy, il a été formulé pour les cultures de cellules lymphoblastoïdes en suspension, mais on sait depuis qu'il convient aussi à un large éventail de cellules adhérentes.
Le milieu RPMI 1640 a été mis au point par Moore et ses collaborateurs, au Roswell Park Memorial Institute (RPMI), en 1966. Version modifiée du milieu 5A de McCoy, il a été formulé pour permettre la culture de cellules lymphoblastoïdes en suspension, mais on sait depuis qu'il convient aussi à une grande diversité de cellules adhérentes. Initialement conçu pour être utilisé avec un supplément à base de sérum, le milieu RPMI 1640 s'est révélé adapté à la culture sans sérum de différentes lignées cellulaires. Il est aussi couramment employé dans les protocoles de fusion ainsi que pour la croissance de cellules hybrides. Ce milieu convient à la culture de leucocytes normaux et néoplasiques humains.
Application
Le Milieu RPMI-1640 est utilisé pour maintenir le niveau du milieu des lignées cellulaires et sert de milieu de culture pour différentes sortes de cellules.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
E L Davies et al.
Clinical and experimental immunology, 145(1), 183-189 (2006-06-24)
An increasing number of cell types, including peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), have been demonstrated to release heat shock proteins (Hsps). In this paper we investigate further the hypothesis that Hsps are danger signals. PBMCs and Jurkat cells released Hsp70
Michelle J Nyhan et al.
BMC cancer, 16, 101-101 (2016-02-18)
Successful treatment of oesophageal cancer is hampered by recurrent drug resistant disease. We have previously demonstrated the importance of apoptosis and autophagy for the recovery of oesophageal cancer cells following drug treatment. When apoptosis (with autophagy) is induced, these cells
Anders Abildgaard et al.
Psychoneuroendocrinology, 79, 40-48 (2017-03-05)
The gut microbiota has recently emerged as an important regulator of brain physiology and behaviour in animals, and ingestion of certain bacteria (probiotics) therefore appear to be a potential treatment for major depressive disorder (MDD). However, some conceptual and mechanistical
Katarzyna A Podyma-Inoue et al.
Cancer genomics & proteomics, 13(6), 443-452 (2016-11-04)
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs)-dependent endocytic events have been involved in glioma progression. Thus, comprehensive understanding of the intracellular trafficking complexes formed in presence of HSPGs would be important for development of glioma treatments. Subcellular fractionation was used to separate vesicles
Samira Khiar et al.
Scientific reports, 7(1), 2561-2561 (2017-06-02)
The type I interferon response plays a pivotal role in host defense against infectious agents and tumors, and promising therapeutic approaches rely on small molecules designed to boost this system. To identify such compounds, we developed a high-throughput screening assay
Protocoles
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Contenu apparenté
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.