1477502
USP
Octoxynol 9
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
octoxynol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Clé InChI
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used to prepare standard and system suitability solutions in the assay of octoxynol 9 as described in the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
483.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
251 °C - closed cup