56753
2-Phénoxyéthanol
analytical standard
Synonyme(s) :
Phénylglycol, Éther monophénylique de l’éthylène glycol
51,90 $
About This Item
51,90 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.539
pb
244-246 °C
Pf
11-13 °C
Densité
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup