If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
25 mL | Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd. | 57,20 $ |
4 x 25 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 96,80 $ |
500 mL | Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd. | 101,00 $ |
A propos de cet article
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
contains
10-15% methanol
concentration
36.5-38% in H2O
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for (use in Formaldehyde-Agarose Gel Electrophoresis of RNA)
application(s)
general analytical
genomic analysis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
- Conservateur : ′La faculté du formaldéhyde à inhiber la croissance microbienne en fait un conservateur efficace pour les échantillons biologiques, qui prévient leur dégradation et assure leur intégrité en vue d'analyses ultérieures. Cette propriété est intéressante pour les laboratoires médicaux, les musées et même les solutions d'embaumement.
- Fixateur : En histologie, le formaldéhyde sert de fixateur en réticulant les protéines et en préservant la structure des tissus en vue de leur examen au microscope. Cela permet aux chercheurs d'observer les détails anatomiques et les composants cellulaires avec une clarté remarquable.
- Dénaturant : Dans les techniques de biologie moléculaire comme l'électrophorèse sur gel d'agarose en présence de formaldéhyde, ce dernier dénature les molécules d'ARN, ce qui les empêche de former des structures secondaires et permet de les séparer en fonction de leur taille. Cette technique est un outil précieux pour étudier l'expression génique et l'intégrité de l'ARN.
Application
Features and Benefits
- Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
- Produit pouvant être utilisé dans les applications de biologie moléculaire et de biochimie.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade ACS reagent | grade - |
| technique(s) ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| application(s) general analytical | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor density 1.03 (vs air) | vapor density 1.03 (vs air) | vapor density 1.03 (vs air) | vapor density 1.03 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldéhyde solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
133.0 °F - closed cup
flash_point_c
56.11 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf