Principaux documents
328111
Sigma-Aldrich
Phénol
unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
100 G
80,80 $
500 G
179,00 $
80,80 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
80,80 $
500 G
179,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Beilstein:
969616
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
80,80 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
crystalline (solid)
crystals
liquid (after melt)
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Produit purifié par
redistillation
Limite d'explosivité
8.6 %
pb
181 °C
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 84 g/L at 20 °C
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Description générale
Phenol is the simplest aromatic alcohol building block.
Application
Phenol may be used as a phase-transfer catalyst in electrolyte solutions of the lithium-O2 battery to promote solution phase discharge.[1]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Phenol?Catalyzed Discharge in the Aprotic Lithium?Oxygen Battery.
Gao X, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) (2017)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
H SAITO et al.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)
Questions
  1. How to prepare 8% phenol (w/w)?
    1 answer
    1. Assuming that water is the solvent, 80 grams of phenol may be added to 920 grams of water to prepare 1 liter of an 8% phenol (w/w) solution.