Principaux documents
901604
Sigma-Aldrich
Phénol solution
1 M in dichloromethane
Synonyme(s) :
Hydroxybenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Beilstein:
6428463
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Concentration
1 M in dichloromethane
Indice de réfraction
n/D 1.4359
Densité
1.2894
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable