Principaux documents
W322318
Sigma-Aldrich
Phénol
≥99%
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
W322318-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
141,00 $
5 KG
331,00 $
10 KG
576,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W322318-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
141,00 $
5 KG
331,00 $
10 KG
576,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro FEMA:
3223
Numéro Beilstein :
969616
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11811
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
4.041
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Forme
crystalline powder
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Peut contenir
≤0.15% hypophosphorous acid as additive
Limite d'explosivité
8.6 %
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
phenolic
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Application
  • Revealing mechanism of phenolic-amine reaction to form humus in compost based on high-resolution liquid chromatography mass spectrometry and spectroscopy.: This study delves into the complex reactions between phenolic compounds and amines during compost formation, shedding light on the molecular pathways that lead to humus production, crucial for soil fertility and carbon sequestration (Zhou et al., 2024).
  • Unlocking the potential of phenolated kraft lignin as a versatile feed additive.: This paper explores the utilization of phenolated kraft lignin as a feed additive, examining its benefits in animal nutrition and its role in sustainable agricultural practices (Li et al., 2024).
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 8
1 of 8
Thitiporn Anunthawan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(6), 1352-1358 (2015-03-15)
We investigated the mechanisms of two tryptophan-rich antibacterial peptides (KT2 and RT2) obtained in a previous optimization screen for increased killing of both Gram-negative and Gram-positive bacteria pathogens. At their minimal inhibitory concentrations (MICs), these peptides completely killed cells of
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes
Mark J Lee et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005187-e1005187 (2015-10-23)
Of the over 250 Aspergillus species, Aspergillus fumigatus accounts for up to 80% of invasive human infections. A. fumigatus produces galactosaminogalactan (GAG), an exopolysaccharide composed of galactose and N-acetyl-galactosamine (GalNAc) that mediates adherence and is required for full virulence. Less
Jong-Won Lim et al.
Human molecular genetics, 24(17), 4817-4828 (2015-06-05)
Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is caused by the aberrant expression of the DUX4 transcription factor in skeletal muscle. The DUX4 retrogene is encoded in the D4Z4 macrosatellite repeat array, and smaller array size or a mutation in the SMCHD1 gene
Saori Tomita et al.
Nature communications, 6, 6966-6966 (2015-04-30)
Estrogen receptor-α (ER)-positive breast cancer cells undergo hormone-independent proliferation after deprivation of oestrogen, leading to endocrine therapy resistance. Up-regulation of the ER gene (ESR1) is critical for this process, but the underlying mechanisms remain unclear. Here we show that the