16016
Phénol
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC), crystalline (detached)
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
About This Item
Produits recommandés
Agence
complies with USP (identity)
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Pureté
≥99.5% (GC)
99.0-100.5% (calc. on H2O free substance)
Forme
crystalline (detached)
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Limite d'explosivité
8.6 %
Impuretés
acidic reac. Impurities, in accordance
organic volatile impurities, in accordance (GC)
residual solvents, complies
≤0.05% non-volatile matter
≤0.3% water (Karl Fischer)
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Température de transition
solidification point ≥40 °C
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
in accordance for appearance of solution
Citrobacter spp.
Escherichia coli
coliforms
Application(s)
food and beverages
water monitoring
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?