MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Documents
299251
Sigma-Aldrich
Chlorure d'ammonium 15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Chlorure d'ammonium marqué au 15N
About This Item
Formule linéaire :
15NH4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Pf
340 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Catégories apparentées
Application
Le chlorure d'ammonium 15N a été utilisé :
  • comme supplément de milieu de culture pour l'incorporation de 15N dans la protéine de sporulation CsfB en vue d'une spectroscopie RMN
  • pour mesurer la perte d'azote dans les sédiments marins
  • pour l'incorporation de 15N dans l'apolipoprotéine A-I en vue d'une spectrométrie de masse
Actions biochimiques/physiologiques
Le chlorure d'ammonium joue un rôle dans le cycle de l'azote. Un excès de chlorure d'ammonium entraîne une déplétion en ATP dans les astrocytes. Le chlorure d'ammonium inhibe l'acidification dans le système endosome/lysosome. Il s'agit d'un agent hémolysant utilisé dans la lyse des érythrocytes. L'administration de chlorure d'ammonium augmente la clairance de la créatinine et de l'urée chez le rat.
Conditionnement
Ce produit peut être disponible en vrac et conditionné à la demande. Pour en savoir plus sur le prix, la disponibilité et le conditionnement, veuillez contacter le Service Clients des isotopes stables.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Characterization of homodimer interfaces with cross-linking mass spectrometry and isotopically labeled proteins
Lima DB, et al.
Nature Protocols, 13(3), 431-431 (2018)
Brianna J Klein et al.
Structure (London, England : 1993), 28(1), 105-110 (2019-11-13)
The assembly of human histone acetyltransferase MOZ/MORF complexes relies on the scaffolding bromodomain plant homeodomain (PHD) finger 1 (BRPF1) subunit. The PHD-zinc-knuckle-PHD module of BRPF1 (BRPF1PZP) has been shown to associate with the histone H3 tail and DNA; however, the
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4296-4296 (1981)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 62-62 (1982)
Inhibition of endosome-lysosome system acidification enhances porcine circovirus 2 infection of porcine epithelial cells
Misinzo G, et al.
Journal of Virology, 82(3), 1128-1135 (2008)
Articles
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Contenu apparenté
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
La structure des protéines fournit des informations utiles qui peuvent être exploitées pour déduire leur fonction. L'étude de la structure des protéines et la cartographie des interactions entre protéines, de leur niveau d'expression et de leur localisation permettent d'identifier des biomarqueurs de maladies ainsi que des cibles thérapeutiques potentielles.