16018
Phénol
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
88.0-92.0% (alkalimetric)
Forme
solid
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Limite d'explosivité
8.6 %
Impuretés
≤0.0003% heavy metals (as Pb)
≤0.03% non-volatile matter
8-11% water (Karl Fischer)
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤1 mg/kg
Adéquation
corresponds for identity
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a phase-transfer catalyst in electrolyte solutions of lithium-O2 battery to promote solution phase discharge.
- Preparation of phenol-sulfuric acid reagent for colorimetric determination of total sugar content.
Conditionnement
Autres remarques
The article number 16018-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 16018-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?