Principaux documents
77607
Sigma-Aldrich
Phénol
BioUltra, for molecular biology, TE-saturated, ~73% (T)
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
250 ML
299,00 $
1 L
969,00 $
299,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
299,00 $
1 L
969,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Beilstein:
969616
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
299,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
TE-saturated
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
~73% (T)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Contient
~0.1% 8-hydroxyquinoline as preservative
Limite d'explosivité
8.6 %
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice de réfraction
n20/D 1.48
pH
~7.8(aqueous phase)
pb
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
Adéquation
suitable for molecular biology
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Description générale
Phenol, also known as hydroxybenzene, is an aromatic compound produced both naturally and synthetically.[1] It acts as a disinfectant and is highly toxic. Exposure to phenol through inhalation, cutaneous adsorption, or oral ingestion causes denaturation and precipitation of cellular protein, which in turn leads to poisoning.[2]
saturated with 10 mM TRIS buffer pH 8.0 and 1 mM EDTA
Application
Phenol (TE-saturated) has been used in the phenol-chloroform extraction procedure for plasmid DNA isolation.[3] It has also been used to extract the aqueous phase during DNA linearization and mRNA synthesis.[4]
Attention
according to temperature, a small quantity of an overlaid aqueous phase may form
Autres remarques
RNA fingerprinting - preparation of the E. coli tRNA carrier[5]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Induction of Natural Competence in Genetically-modified Lactococcus lactis
Mulder J, et al.
Bio-protocol, 1-18 (2018)
Phenol and its toxicity: A case report
Chand M, et al.
Iranian Journal of Toxicology, 247-274 (2015)
A.D. Branch et al.
Methods in Enzymology, 180, 133-133 (1989)
Mannosylated and histidylated LPR technology for vaccination with tumor antigen mRNA
Pichon C and Midoux P
Methods in Molecular Biology (2013)
Biodegradation of phenol: mechanisms and applications
van Schie PM and Young LY
Bioremediation Journal, 1222-1224 (2000)