Principaux documents
901590
Sigma-Aldrich
Phénol solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Hydroxybenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Beilstein:
6428463
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in THF
Indice de réfraction
n/D 1.4222
Densité
0.922
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable building block offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
MRC pour matrice d'échantillons
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
2.0 °F
Point d'éclair (°C)
-16.66 °C