Principaux documents
16017
Sigma-Aldrich
Phénol
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
1 KG
248,00 $
6 X 1 KG
589,00 $
248,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
248,00 $
6 X 1 KG
589,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Beilstein:
969616
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
248,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Essai
99.5-100.5% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Limite d'explosivité
8.6 %
Impuretés
acidic reac. Impurities, in accordance
organic volatile impurities, in accordance (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.3% water (Karl Fischer)
pb
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Température de transition
solidification point ≥40 °C
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
in accordance for appearance of solution
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Description générale
Phenol is an aromatic alcohol. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been proposed.[1]
Application
Phenol may be employed for the isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis.[2] It may be used in the Berthelot color reaction for the quantitative estimation of ammonia.[3]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
H SAITO et al.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)
Thitiporn Anunthawan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(6), 1352-1358 (2015-03-15)
We investigated the mechanisms of two tryptophan-rich antibacterial peptides (KT2 and RT2) obtained in a previous optimization screen for increased killing of both Gram-negative and Gram-positive bacteria pathogens. At their minimal inhibitory concentrations (MICs), these peptides completely killed cells of
Mark J Lee et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005187-e1005187 (2015-10-23)
Of the over 250 Aspergillus species, Aspergillus fumigatus accounts for up to 80% of invasive human infections. A. fumigatus produces galactosaminogalactan (GAG), an exopolysaccharide composed of galactose and N-acetyl-galactosamine (GalNAc) that mediates adherence and is required for full virulence. Less
Questions
  1. What is the appearance of Phenol? Powder, granules, crystal?
    1 answer
    1. This product is listed as a solid, however the appearance is not a listed specification. The item is packaged in liquid form and when cooled will result in a solid mass or lump. The melting point of this material is 40-42 °C.