MilliporeSigma
Toutes les photos(13)
Principaux documents
ZIQ7005T0C
Milli-Q
Système de purification d'eau ultra pure et pure Milli-Q® IQ 7005
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 5 L/hr from tap water feed.
Synonyme(s) :
système d'eau de Type 1
About This Item
Code UNSPSC :
41104206
Nomenclature NACRES :
NB.85
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
Entrée CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® IQ
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
100 L/day max. usage
26.0 kg operating weight (57.3 lb)
5 L/hr flow rate (Type II)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.5 in.) × 38 cm (15 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water
Sortie
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
Application(s)
PFAS testing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Le système Milli-Q® IQ 7005 contient des médias de purification, une conception hydraulique et des capacités logicielles avancés. Il est conçu de manière compacte, ergonomique et intelligente pour fournir à la demande une eau pure et ultra pure de qualité constamment élevée. Ce système est composé de quatre éléments séparés et distincts :
  • L'unité de production d'eau pure et ultra pure Milli-Q® qui offre une grande souplesse d'installation et une maintenance simplifiée.
  • La cuve intelligente de stockage de l'eau pure qui assure une protection maximale contre toute source externe de contamination.
  • L'unité de point de distribution E-POD® repensée qui offre un accès pratique et rapide à de l'eau pure (Type 2) sous pression.
  • Le distributeur Q-POD® qui délivre sans effort de l'eau ultra pure (Type 1) de haute qualité, à un débit allant du goutte à goutte jusqu'à 2 l/min.
Application
Le système d'eau pure et ultra pure Milli-Q® IQ, moderne et entièrement intégré, est intelligent, intuitif et écologique.
L'eau ultra pure produite par ce système est utilisée pour des techniques analytiques sensibles : HPLC, UHPLC, LC-MS, IC et autres types de chromatographie, ainsi que pour les analyses élémentaires par GF-AAS et ICP.[1] Il est également recommandé pour les sciences de la vie telles que la biologie cellulaire, la biologie moléculaire et la biochimie. D'autres exemples d'applications incluent la préparation et l'analyse de nanoparticules.[2]
L'eau pure produite par ce système est utilisée pour des applications générales en laboratoire, telles que la préparation de tampons, de réactifs et de solutions de pH. Elle peut également être utilisée pour préparer des milieux de culture microbiologique, des réactifs d'histologie et des solutions de coloration, et pour alimenter les équipements de laboratoire (machines à laver, générateurs d'hydrogène, etc.).
Caractéristiques et avantages
Système de purification d'eau
  • Lampes UV d'oxydation et bactéricides ECH2O® sans mercure brevetées pour l'inactivation des bactéries et l'oxydation des impuretés organiques.
  • La cartouche de prétraitement IPAK Gard® protège la membrane d'osmose inverse (OI) pour améliorer les performances du système.
  • La cartouche de polissage IPAK Quanta® à haute efficacité élimine de l'eau pure les traces d'ions et les contaminants organiques.
  • L'OI évoluée assure un débit constant, réduit la consommation d'eau et élimine les contaminants.
  • Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® produit une eau pure de haute qualité constante, sans entretien et avec de faibles coûts d'exploitation.
  • La cuve de stockage d'eau intelligente (25 l, 50 l et 100 l) avec filtre évent intégré et la lampe UV bactéricide ECH2O® sans mercure de l'ASM préservent la qualité de l'eau stockée.
  • Fournit une eau ultra pure à teneur en COT (carbone organique total) constamment faible.
  • Des mesures précises du COT sont obtenues grâce à l'Analyseur A10® en ligne repensé.
  • Choisissez parmi la vaste gamme d'Application POD-Paks pour une qualité de l'eau adaptée aux besoins spécifiques de vos applications.
  • Les distributeurs E-POD® et Q-POD® sont compacts, ergonomiques et intuitifs. Ils permettent une distribution sur mesure et rendent le travail de laboratoire plus facile que jamais.
  • Les étiquettes e-Sure (basées sur la technologie RFID) sont présentes sur tous les consommables et fournissent une assurance de qualité et de sécurité ainsi qu'une traçabilité.
  • Une gestion des données puissante, intégrée et dématérialisée simplifie et accélère la gestion des données du système de purification d'eau.
  • Options d'installation modulables pour un gain de place et une absence d'encombrement. L'unité de purification et la cuve peuvent être rangées sur ou sous la paillasse, ou fixées au mur. Choisissez une combinaison des différentes options pour répondre à vos besoins en matière d'espace.
  • Le mode de veille "Fermeture de laboratoire" préserve la qualité de l'eau du système tout en réduisant la consommation d'énergie.
  • Fabriqué sur un site de production certifié ISO 9001 et ISO 14001.
Services numériques MyMilli-Q
Soyez parfaitement couvert par les capacités de surveillance et de maintenance en ligne de MyMilli-Q Remote Care, qui garantissent une productivité maximale à votre laboratoire.
  • Notifications immédiates et personnalisables des alertes et des alarmes du système 24 h/24 et 7 j/7, par e-mail et par SMS.
  • Informations sur le système, les performances et données sur la qualité de l'eau et bien davantage, en temps réel, depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile.
  • Diagnostics rapides en ligne et même possibilité de réparations à distance  par notre équipe de maintenance.
  • Une traçabilité complète des données et des capacités d'accès et de récupération des données sans effort facilitent la préparation des audits et l'accréditation des laboratoires.
  • Gestion en ligne de vos contrats de maintenance et de consommables.
Autres remarques
Mode d'emploi
Rétention : micro-organismes.
Mode d'action : filtration et UV
Application : analyses de laboratoire classiques.
Usage prévu : purification de l'eau.
Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Introduction" du guide de l'utilisateur de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
Stockage : à conserver dans un endroit sec.
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
  • En plus de cette référence, il est nécessaire de commander une box spécifique au pays, avec le manuel d'utilisation dans la langue locale, et un cordon d'alimentation adapté au réseau électrique local.
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible de changer à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être requis pour l'installation et le bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) : le système a fait l'objet d'une évaluation portant sur 7 aspects qui ont un impact décisif sur le réchauffement climatique. Suite à l'attribution officielle du label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) au système Milli-Q® IQ 7005, nous certifions que ce système utilise moins de plastique et moins d'électricité, et qu'il est totalement exempt de mercure. Voir la fiche d'évaluation "Design for Sustainability (DfS)" du système Milli-Q® IQ 7005.
Informations légales
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Annamaria Nicolli et al.
International journal of environmental research and public health, 17(9) (2020-05-10)
The aim of this study was to evaluate the levels of As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, and Zn, by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) in the urine of two groups of
Priyanka Shinde et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119795-119795 (2020-08-28)
Carvacrol (CV), a monoterpene possesses wide range of biological activities but has limited application due to low aqueous solubility and poor bioavailability. To address this issue and enhance bioavailability and efficacy of carvacrol, lecithin stabilized zein nanoparticles were investigated. Precipitation
Articles
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
Afficher tout
Contenu apparenté
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Les systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 produisent de l'eau de Type 1 et de Type 2 de qualité constante, sont intuitifs à utiliser et peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Réduisez la consommation d'eau, d'énergie, de plastiques et de produits chimiques de votre laboratoire. Les systèmes de purification d'eau respectueux de l'environnement et les services numériques Milli-Q® peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.
Afficher tout