MilliporeSigma
Toutes les photos(14)
Principaux documents
ZIQ7010T0C
Milli-Q
Système de purification d'eau ultra pure et pure Milli-Q® IQ 7010
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 10 L/hr from tap water feed.
Synonyme(s) :
système d'eau de Type 1
About This Item
Code UNSPSC :
41104206
Nomenclature NACRES :
NB.85
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
Entrée CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® IQ
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
10 L/hr flow rate (Type II)
200 L/day max. usage
29.7 kg operating weight (65 lb)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water
Sortie
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Le système Milli-Q® IQ 7010 contient des matériaux de purification, une conception hydraulique et des fonctionnalités logicielles avancés. Il est conçu de manière compacte, ergonomique et intelligente pour fournir à la demande une eau pure et ultra pure de qualité constamment élevée. Ce système est composé de quatre éléments séparés et distincts :
  • L'unité de production d'eau pure et ultra pure Milli-Q® qui offre une grande souplesse d'installation et une maintenance simplifiée.
  • La cuve intelligente de stockage de l'eau pure qui assure une protection maximale contre toute source externe de contamination.
  • L'unité de point de distribution E-POD® repensée qui offre un accès pratique et rapide à de l'eau pure (Type 2) sous pression.
  • Le distributeur Q-POD® qui délivre sans effort de l'eau ultra pure (Type 1) de haute qualité, à un débit allant du goutte à goutte jusqu'à 2 l/min.
Une seule unité de purification peut alimenter jusqu'à quatre distributeurs POD, tous équipés d'écrans tactiles numériques intégrés qui permettent une utilisation intuitive du système, une distribution pratique de l'eau et un accès rapide aux données, même depuis une paillasse éloignée.
Les caractéristiques de conception uniques comprennent un système de rinçage automatique avant la production pour garantir que seule l'eau pure de qualité supérieure pénètre dans la cuve. L'unité de purification compacte et la cuve peuvent être fixées au mur ou placées sous la paillasse, ce qui permet de désencombrer les surfaces de travail et d'optimiser l'espace du laboratoire.
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre Équipe de service technique.
Application
Le système d'eau pure et ultra pure Milli-Q® IQ, moderne et entièrement intégré, est intelligent, intuitif et écologique. L'eau ultra pure produite par ce système est utilisée pour des techniques analytiques sensibles : HPLC, UHPLC, LC-MS, IC et autres types de chromatographie, ainsi que pour les analyses élémentaires par GF-AAS et ICP.[1] Il est également recommandé pour les sciences de la vie telles que la biologie cellulaire, la biologie moléculaire et la biochimie. D'autres exemples d'applications incluent la préparation et l'analyse de nanoparticules.[2]
L'eau pure produite par ce système est utilisée pour des applications générales en laboratoire, telles que la préparation de tampons, de réactifs et de solutions de pH. Elle peut également être utilisée pour préparer des milieux de culture microbiologique, des réactifs d'histologie et des solutions de coloration, et pour alimenter les équipements de laboratoire (machines à laver, générateurs d'hydrogène, etc.).
Caractéristiques et avantages
Services numériques MyMilli-Q™
  • Vous êtes parfaitement couvert par les fonctionnalités de surveillance et de maintenance en ligne de MyMilli-Q™ Remote Care, garantissant une productivité maximale à votre laboratoire.
  • Notifications immédiates et personnalisables des alertes du système et des alarmes 24 h/24 et 7 j/7, par e-mail et par SMS.
  • Informations en temps réel sur le système et ses performances, données en temps réel sur la qualité de l'eau et plus encore sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.
  • Diagnostics rapides en ligne – et même la possibilité de réparations à distance – par notre équipe de maintenance.
  • Une traçabilité complète des données et des possibilités d'accès et de récupération des données sans effort facilitent la préparation des audits et l'accréditation des laboratoires.
  • Gestion en ligne de vos contrats de maintenance et des consommables.
Système de purification d'eau
  • Lampes UV d'oxydation et bactéricides ech2o® sans mercure brevetées pour l'inactivation des bactéries et l'oxydation des impuretés organiques.
  • La cartouche de prétraitement IPAK Gard® protège la membrane d'osmose inverse (OI) pour améliorer les performances du système.
  • La cartouche de polissage IPAK Quanta® à haute efficacité élimine de l'eau pure les traces d'ions et les contaminants organiques.
  • L'OI évoluée assure un débit constant, réduit la consommation d'eau et élimine les contaminants.
  • Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® produit une eau pure de qualité élevée et constante, sans entretien et avec de faibles coûts d'exploitation.
  • La cuve de stockage d'eau intelligente (25 l, 50 l, 100 l) avec filtre évent intégré et la lampe UV bactéricide ech2o® sans mercure de l'ASM préservent la qualité de l'eau stockée.
  • Fournit de l′eau ultra pure ayant un COT (carbone organique total) constamment faible. Des mesures précises du COT sont obtenues grâce à l'analyseur A10® repensé.
  • Vous pouvez choisir parmi le large choix d′Application POD-Pak pour produire une qualité d′eau adaptée aux besoins spécifiques de votre application. Les distributeurs E-POD® et Q-POD® sont compacts, ergonomiques et intuitifs. Ils permettent une distribution sur mesure et rendent le travail de laboratoire plus facile que jamais.
  • Des étiquettes e-Sure (basées sur la technologie RFID) sont présentes sur tous les consommables et assurent qualité et sécurité tout en garantissant la traçabilité.
  • Une gestion des données performante, intégrée et dématérialisée simplifie et accélère la gestion des données du système de purification d'eau.
  • Souplesse d'installation (nombreuses options), gain de place et faible encombrement. L'unité de purification et la cuve peuvent être rangées sur ou sous la paillasse, ou fixées au mur.
  • Vous pouvez combiner différentes options pour satisfaire vos contraintes d′espace.
  • Le mode veille LabClose permet de maintenir la qualité de l'eau du système avec une faible consommation d'énergie. Produit fabriqué sur un site de production certifié ISO 9001 et ISO 14001.
  • Label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) : Le système Milli-Q® IQ 7000 a fait l'objet d'une évaluation portant sur 7 aspects qui ont un impact décisif sur le réchauffement climatique : énergie et émissions, eau, conditionnement, matériaux, fournisseurs et fabrication, économie circulaire, et facilité d'utilisation et innovation. Suite à l'attribution officielle du label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) au système Milli-Q® IQ 7003, nous certifions que ce système utilise moins de plastique et moins d'électricité, et qu'il est totalement exempt de mercure. Consultez la fiche d'évaluation "Design for Sustainaibility (DfS)" du système Milli-Q® IQ 7003.
Autres remarques
Mode d'emploi
Rétention : micro-organismes.
Mode d'action : filtration et UV
Application : analyses de laboratoire classiques.
Usage prévu : purification de l'eau.
Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Introduction" du guide de l'utilisateur de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
Stockage : à conserver dans un endroit sec.
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
  • En plus de cette référence, il est nécessaire de commander une box spécifique au pays, avec le manuel d'utilisation dans la langue locale, et un cordon d'alimentation adapté au réseau électrique local.
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible de changer à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être requis pour l'installation et le bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous restons à votre disposition pour vous conseiller, n'hésitez à nous contacter !!
Label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) : le système a fait l'objet d'une évaluation portant sur 7 aspects qui ont un impact décisif sur le réchauffement climatique. Suite à l'attribution officielle du label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) au système Milli-Q® IQ 7010, nous certifions que ce système utilise moins de plastique et moins d'électricité, et qu'il est totalement exempt de mercure. Voir la fiche d'évaluation "Design for Sustainaibility (DfS)" du système Milli-Q® IQ 7010.
Informations légales
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Annamaria Nicolli et al.
International journal of environmental research and public health, 17(9) (2020-05-10)
The aim of this study was to evaluate the levels of As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, and Zn, by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) in the urine of two groups of
Priyanka Shinde et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119795-119795 (2020-08-28)
Carvacrol (CV), a monoterpene possesses wide range of biological activities but has limited application due to low aqueous solubility and poor bioavailability. To address this issue and enhance bioavailability and efficacy of carvacrol, lecithin stabilized zein nanoparticles were investigated. Precipitation
Articles
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
Essential steps to identifying your optimal water system. From quality to greener technologies & space saving options.
Afficher tout
Contenu apparenté
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Les systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 produisent de l'eau de Type 1 et de Type 2 de qualité constante, sont intuitifs à utiliser et peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Réduisez la consommation d'eau, d'énergie, de plastiques et de produits chimiques de votre laboratoire. Les systèmes de purification d'eau respectueux de l'environnement et les services numériques Milli-Q® peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.