MilliporeSigma
Toutes les photos(13)
Documents
ZIQ7015T0C
Milli-Q
Système de purification d'eau ultra pure et pure Milli-Q® IQ 7015
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 15 L/hr from tap water feed.
Synonyme(s) :
Type 1 Water System
About This Item
Code UNSPSC :
41104206
Nomenclature NACRES :
NB.85
Entrée CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® IQ
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
15 L/hr flow rate (Type II)
30 kg operating weight (66 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water
Sortie
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Le système Milli-Q® IQ 7015 contient des médias de purification, une conception hydraulique et des capacités logicielles avancés. Il est conçu de manière compacte, ergonomique et intelligente pour fournir à la demande une eau pure et ultra pure de qualité constamment élevée. Ce système est composé de quatre éléments séparés et distincts :
  • L'unité de production d'eau pure et ultra pure Milli-Q®, qui offre une grande souplesse d'installation et une maintenance simplifiée.
  • La cuve intelligente de stockage de l'eau pure, qui assure une protection maximale contre toute source externe de contamination.
  • L'unité de point de distribution E-POD® repensée qui offre un accès pratique et rapide à de l'eau pure (Type 2) sous pression.
  • Le distributeur Q-POD® qui délivre sans effort de l'eau ultra pure (Type 1) de haute qualité, à un débit allant du goutte-à-goutte jusqu'à 2 l/min.
Une seule unité de purification peut alimenter jusqu'à quatre distributeurs POD, tous équipés d'écrans tactiles numériques intégrés qui permettent une utilisation intuitive du système, une distribution pratique de l'eau et un accès rapide aux données, même depuis une paillasse éloignée.
Les caractéristiques de conception uniques comprennent un système de rinçage automatique avant la production pour garantir que seule l'eau pure de qualité supérieure pénètre dans la cuve. L'unité de purification compacte et la cuve peuvent être fixées au mur ou placées sous la paillasse, ce qui permet de désencombrer les surfaces de travail et d'optimiser l'espace du laboratoire.
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre Équipe de service technique.
Application
Le système d'eau pure et ultra pure Milli-Q® IQ, moderne et entièrement intégré, est intelligent, intuitif et écologique.
L'eau ultra pure produite par ce système est utilisée pour des techniques analytiques sensibles : HPLC, UHPLC, LC-MS, IC et autres types de chromatographie, ainsi que pour les analyses élémentaires par GF-AAS et ICP. Il est également recommandé pour les sciences de la vie telles que la biologie cellulaire, la biologie moléculaire et la biochimie. D'autres exemples d'applications incluent la préparation et l'analyse de nanoparticules.
L'eau pure produite par ce système est utilisée pour des applications générales en laboratoire, telles que la préparation de tampons, de réactifs et de solutions de pH. Elle peut également être utilisée pour préparer des milieux de culture microbiologique, des réactifs d'histologie et des solutions de coloration, et pour alimenter les équipements de laboratoire (machines à laver, générateurs d'hydrogène, etc.).
Caractéristiques et avantages
Système de purification d'eau
  • Lampes UV d'oxydation et bactéricides ech2o® sans mercure brevetées pour l'inactivation des bactéries et l'oxydation des impuretés organiques.
  • La cartouche de prétraitement IPAK Gard® protège la membrane d'osmose inverse (OI) pour améliorer les performances du système.
  • La cartouche de polissage IPAK Quanta® à haute efficacité élimine de l'eau pure les traces d'ions et les contaminants organiques.
  • L'OI évoluée assure un débit constant, réduit la consommation d'eau et élimine les contaminants.
  • Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® produit une eau pure de haute qualité constante, sans entretien et avec de faibles coûts d'exploitation.
  • La cuve de stockage d'eau intelligente (25 l, 50 l, 100 l) avec filtre évent intégré et la lampe UV bactéricide ech2o® sans mercure de l'ASM préservent la qualité de l'eau stockée.
  • Fournit une eau ultra pure à teneur en COT (carbone organique total) constamment faible.
  • Des mesures précises du COT sont obtenues grâce à l'Analyseur A10® en ligne repensé.
  • Choisissez parmi la vaste gamme d'Application POD-Paks pour une qualité de l'eau adaptée aux besoins spécifiques de vos applications.
  • Les distributeurs E-POD® et Q-POD® sont compacts, ergonomiques et intuitifs. Ils permettent une distribution sur mesure et rendent le travail de laboratoire plus facile que jamais.
  • Les étiquettes e-Sure (basées sur la technologie RFID) sont présentes sur tous les consommables et fournissent une assurance de qualité et de sécurité ainsi qu'une traçabilité.
  • Une gestion des données puissante, intégrée et dématérialisée simplifie et accélère la gestion des données du système de purification d'eau.
  • Options d'installation modulables pour un gain de place et une absence d'encombrement. L'unité de purification et la cuve peuvent être rangées sur ou sous la paillasse, ou fixées au mur. Choisissez une combinaison des différentes options pour répondre à vos besoins en matière d'espace.
  • Le mode de veille Fermeture de laboratoire permet de maintenir la qualité de l'eau du système avec une faible consommation d'énergie.
  • Fabriqué sur un site de production certifié ISO 9001 et ISO 14001.
Services numériques MyMilli-Q
Bénéficiez d'un soutien complet grâce aux capacités de surveillance et de maintenance en ligne MyMilli-Q Remote Care, pour une productivité maximale de votre laboratoire.
  • Notifications immédiates et personnalisables des alertes et des alarmes du système 24 h/24 et 7 j/7, par e-mail et par SMS.
  • Informations sur le système, les performances et données sur la qualité de l'eau et bien davantage, en temps réel, depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile.
  • Diagnostics rapides en ligne et même possibilité de réparations à distance  par notre équipe de maintenance.
  • Une traçabilité complète des données et des capacités d'accès et de récupération des données sans effort facilitent la préparation des audits et l'accréditation des laboratoires.
  • Gestion en ligne de vos contrats de maintenance et de consommables.
Autres remarques
Mode d'emploi
Rétention : micro-organismes.
Mode d'action : filtration et UV
Application : analyses de laboratoire classiques.
Usage prévu : purification de l'eau.
Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Introduction" du guide de l'utilisateur de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
Stockage : à conserver dans un endroit sec.
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
  • Une box spécifique du pays, contenant le manuel d'utilisation dans la langue locale et un cordon d'alimentation adapté au réseau électrique local, doit être commandée en plus de cette référence.
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Mode d'emploi :
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration et UV
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Instructions d'utilisation : ce dispositif fournit une eau filtrée à travers des membranes de 0,22 μm de grade stérilisant et exposée à une lampe UV bactéricide ; il respecte les exigences de la loi FIFRA (législation des États-Unis sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides). Voir la section "Introduction" du guide de l'utilisateur (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) : le système a fait l'objet d'une évaluation portant sur 7 aspects qui ont un impact décisif sur le réchauffement climatique. Suite à l'attribution officielle du label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) au système Milli-Q® IQ 7015, nous certifions que ce système utilise moins de plastique et moins d'électricité, et qu'il est totalement exempt de mercure. Voir la fiche d'évaluation "Design for Sustainability" (DfS) du système Milli-Q® IQ 7015.
Informations légales
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Priyanka Shinde et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119795-119795 (2020-08-28)
Carvacrol (CV), a monoterpene possesses wide range of biological activities but has limited application due to low aqueous solubility and poor bioavailability. To address this issue and enhance bioavailability and efficacy of carvacrol, lecithin stabilized zein nanoparticles were investigated. Precipitation
Annamaria Nicolli et al.
International journal of environmental research and public health, 17(9) (2020-05-10)
The aim of this study was to evaluate the levels of As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, and Zn, by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) in the urine of two groups of
Articles
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Afficher tout
Contenu apparenté
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Les systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 produisent de l'eau de Type 1 et de Type 2 de qualité constante, sont intuitifs à utiliser et peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Réduisez la consommation d'eau, d'énergie, de plastiques et de produits chimiques de votre laboratoire. Les systèmes de purification d'eau respectueux de l'environnement et les services numériques Milli-Q® peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.