MilliporeSigma
Toutes les photos(11)
Documents
ZEQ7008T0C
Milli-Q
Système de purification d'eau pure et ultra pure Milli-Q® EQ 7008
The Milli-Q®water system produces ultrapure (Type 1) and pure (RO, Type 3) water from tap water with a production flow rate up to 8 L/hour
About This Item
Code UNSPSC :
41104206
Nomenclature NACRES :
NB.85
Entrée CA/CC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® EQ
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
<2 L/min distribution flow rate (from POD)
<2 L/min product water instant delivery rate
160 L/day max. usage
27.4 kg operating weight (60.4 lb) (system and system mounted POD)
8 L/hr make-up flow rate
Résistivité
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
Hauteur du système
49.8 cm (19.6 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
38 cm (15 in.)
55.6 cm (21.9 in.) , with POD attached
system width
37.5 cm (14.8 in.)
44.4 cm (17.5 in.) , with POD attached
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
≤5 ppb (Product Water)
Entrée
feed water nature potable tap water
feed water nature potable tap water
Sortie
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
Description générale
Le système de purification d'eau ultra pure Milli-Q® EQ 7008 fournit de l'eau ultra pure (Type 1) et pure (Type 3) à partir d'eau de ville.
Un éventail de fonctions de conception intelligente et d'innovations technologiques rendent le système facile à utiliser et réduisent son empreinte environnementale par rapport au système Milli-Q® Direct de la génération précédente.
Ce système est composé de trois éléments distincts qui peuvent être installés à distance de l'unité de purification :
  • Une grande interface à écran tactile de 18 cm (7") qui permet un contrôle intuitif du système, un accès rapide aux données, et une surveillance de la qualité en un coup d'œil peut être placée à une distance du système pouvant atteindre 3 m.
  • Le distributeur ergonomique Q-POD® distribue 3 débits, ‘Voyants 'Vérifier & Distribuer', et polissage final adapté aux besoins de l'application. Il peut être fixé sur le système ou au mur jusqu'à 3 m de distance du système.
  • Une cuve intelligente de stockage d'eau pure qui offre une protection maximale contre les sources externes de contamination.
Application
Ce système d'eau ultra pure Milli-Q® de haute qualité est souple d'utilisation, intuitif et fiable. L'eau ultra pure produite par ce système est utilisée pour des techniques analytiques sensibles, notamment HPLC, UHPLC, IC et d'autres types de chromatographie, ainsi que pour des techniques d'analyse élémentaire comme l'AAS et l'ICP-MS.
Elle est également recommandée pour les sciences de la vie telles que la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, la biochimie et des méthodes de détection innovantes.
L'eau traitée par osmose inverse (OI, Type 3) produite par ce système peut être utilisée pour l'alimentation d'équipement, de vivariums, d'habitats aquatiques et de plantes.
Caractéristiques et avantages
  • Fournit de l'eau ultra pure à partir d'eau de ville.
  • La solution de stockage d'eau pure intelligente offre une protection multi-cibles pour préserver la qualité de l'eau.
  • Les cartouches de polissage IPAK Meta® et IPAK Quanta® éliminent de l'eau pure les traces d'ions, même à l'état de traces.
  • Le distributeur Q-POD® offre une souplesse de distribution de l'eau avec 3 débits réglables manuellement.
  • ‘Les voyants 'Contrôler & Distribuer' sur le bras du Q-POD® garantissent la disponibilité du système et une distribution optimale.
  • Distribution volumétrique à une touche, de 100 ml à 25 l, par incréments de 100 ml.
  • Le distributeur et l'écran tactile IHM peuvent être installés à une distance du système pouvant atteindre 3 mètres.
  • Fournit une eau ultra pure à teneur en carbone organique total (COT = 5 ppb) constamment faible.
  • Un écran tactile intuitif et facile à utiliser simplifie l'utilisation du système et l'accès aux données.
  • La surveillance de la qualité en un coup d'œil donne des informations essentielles sur la qualité de l'eau (résistivité, température, indication de COT et l'état de la circulation de l'eau) sur l'interface à écran tactile.
  • Mesures du COT au point d'utilisation par l'Indicateur de COT exclusif en ligne. La mesure apparaît sur l'écran 90 secondes après chaque distribution.
  • Les étiquettes e-Sure présentes sur tous les consommables du système, notamment les Application POD-Paks permettent une traçabilité complète des données.
  • Options d'installation modulables pour un gain de place : sur la paillasse ou dessous, ou fixation au mur.
  • Une option pratique de pédale de distribution en mode "mains libres" diminue le risque de contamination.
  • Le mode "Fermeture de laboratoire" réduit la consommation d'eau et d'énergie lorsque le système n'est pas utilisé pendant de longues durées.
  • Entretien simple et sans souci : Les alertes automatiques avertissent lorsqu'il faut remplacer la cartouche.
  • Produit fabriqué sur un site de production certifié ISO 9001 et ISO 14001.
  • Choisissez parmi un large éventail de services, y compris les services numériques MyMilli-Q qui vous feront gagner du temps.
Composants
  • En plus de cette référence, il est nécessaire de commander une box spécifique du pays, avec le manuel d'utilisation dans la langue locale et un cordon d'alimentation adapté au réseau électrique local.
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible de changer à tout moment sans préavis.
  • Cette référence comprend l'unité de purification d'eau et l'écran tactile IHM.
  • Cette référence ne comprend pas le distributeur d'eau ultra pure Q-POD®, les consommables, accessoires et autres services qui peuvent être nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller, n'hésitez pas à nous contacter !
Autres remarques
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre Équipe de service technique.
Informations légales
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Learn how water impurities can affect PCR and related methodologies. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for PCR and related techniques.
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
Learn about the importance of lab water quality on Chemical Oxygen Demand (COD) and Biochemical (or Biological) Oxygen Demand (BOD) testing in water and wastewater analysis. Find in-depth guidance to establish the optimal lab water solution for your environmental and process water testing.
Afficher tout
Contenu apparenté
Dans quelle mesure la qualité de votre eau de laboratoire est-elle constante ? Des variations de la qualité de l'eau purifiée peuvent avoir une incidence sur les analyses pratiquées par le laboratoire et sur l'efficacité globale de son fonctionnement. Découvrez comment les systèmes de purification d'eau Milli-Q® donnent confiance dans la constance.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.