Principaux documents
IPAKGARDH1
Milli-Q
Cartouche de prétraitement IPAK Gard® 35 pour eau dure
For Milli-Q® IQ/IX 7003/05, Milli-Q® EQ 7008/16 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARH1.
Synonyme(s) :
Pack IPAK Gard 03/05 pour eau dure
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
Niveau de qualité
Conditionnement
units of 1
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Conditions de stockage
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
Entrée
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system, but with hardness (as CaCO3) 300 ppm)
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La cartouche de prétraitement IPAK Gard® 3/5 pour l'eau dure protège la membrane d'osmose inverse (OI) en éliminant efficacement les contaminants de l'eau tels que le chlore libre, les colloïdes, les particules et les minéraux présents dans l'eau dure.
Les technologies de purification comprennent le charbon actif pour l'élimination du chlore libre, des billes de polyphosphates pour protéger contre les dépôts de calcaire et les précipités, et un filtre plissé pour l'élimination des particules et des colloïdes. Cette cartouche de prétraitement améliore les performances de votre système et prolonge sa durée de vie.
Application
  • À utiliser avec les systèmes Milli-Q® IQ/IX 7003/05 et EQ 7008/16.
  • Protège de façon optimale les membranes d'OI du chlore libre, des colloïdes, des particules et des minéraux que l'on trouve dans une eau d'alimentation dure.
  • Améliore la performance et la durée de vie du système.
Caractéristiques et avantages
  • Le filtre plissé élimine les particules et les colloïdes, et le bloc de charbon actif élimine le chlore libre de l'eau d'alimentation dure pour garantir la performance de la membrane d'OI au fil des ans.
  • Les billes de polyphosphates protègent contre les dépôts de calcaire et les précipités.
  • Les étiquettes e-Sure avec connexion RFID au système permettent un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
  • Fournie avec un bouchon de vidange pour éliminer l'excédent d'eau de la cartouche usagée et ainsi réduire son poids lors de sa mise au rebut.
  • 63 % des fournisseurs de pièces de la cartouche sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Informations légales
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.