IQ700XPKIT
Kit de purification d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7003/05
For Milli-Q® IQ 7003 and 7005 ultrapure water systems. This product replaces IQ700XPKT1.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Hauteur
39.5 cm (15.5 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
Compatibilité
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
- Une cartouche de prétraitement IPAK Gard® 03/05 composée d'un filtre plissé pour l'élimination des particules, des minéraux et des colloïdes et d'un bloc de charbon pour l'élimination du chlore du libre. Cela permet de protéger la membrane d'osmose inverse (OI) et d'améliorer la performance du système.
- Une cartouche de polissage IPAK Quanta® pour l'eau pure Elix® contenant un échangeur d'ions innovant IQnano™ pour l'élimination des ions jusqu'à des niveaux de traces, plus du charbon actif synthétique qui cible les contaminants organiques à l'état de traces.
- Un filtre évent de cuve qui protège l'eau pure (Type 2) stockée des contaminants présents dans l'air Il contient du charbon actif, de la chaux sodée et un filtre membrane pour empêcher l'air impur de pénétrer dans la cuve.
Application
- À utiliser avec les systèmes d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7003/05
- Ce kit combine une cartouche de prétraitement IPAK Gard® qui protège les membranes d'OI et une cartouche de polissage IPAK Quanta® pour l'eau d'alimentation Elix® qui assure la production constante d'eau ultra pure
- Un filtre évent de cuve qui protège l'eau pure (Type 2) stockée des contaminants présents dans l'air
Caractéristiques et avantages
- Les étiquettes e-Sure avec connexion RFID au système permettent un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
- Cartouches fournies avec un bouchon de vidange (par cartouche) pour éliminer l'excédent d'eau des cartouches usagées et ainsi réduire leur poids lors de leur mise au rebut.
- 63 % des fournisseurs de pièces de la cartouche IPAK Gard® et 78 % des fournisseurs de pièces de la cartouche IPAK Quanta® incluses dans ce kit sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Contenu apparenté
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.