Principaux documents
5874316024
Milli-Q
Pastilles effervescentes EfferSan
For reverse osmosis (RO) membrane protection
Synonyme(s) :
Pastilles effervescentes EfferSan (USA)
About This Item
Code UNSPSC :
41104210
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Le produit 5874316024 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Niveau de qualité
Forme
tablet
Composition
Active Ingredient: Sodium Dichloro-s-Triazinetrione 50%, Other Ingredient: 50%, Total 100%. Available Chlorine 31.75%
Conditionnement
pkg of 24 tablets
Hauteur
10.2 cm (4 in.)
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX SD
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs Essential
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les pastilles effervescentes EfferSan (USA) sont des comprimés de chlore utilisés dans les dispositifs de filtration tels que les systèmes et les cartouches de purification d'eau.
Application
Les pastilles EfferSan sont destinées aux activités de recherche et développement telles que l'analyse/la recherche biochimique.
Caractéristiques et avantages
Ce produit confère aux membranes d'osmose inverse (OI) une protection optimale contre les contaminants responsables de l'encrassement.
Stockage et stabilité
Conserver le produit au sec dans un récipient hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la chaleur ou d'une flamme nue
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2