Principaux documents
EDSPAK0A1
Milli-Q
Polisseur EDS-Pak®
Production of endocrine disruptor-free water at the point of dispense of the Milli-Q® IQ/EQ 7 series
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
carbon cartridge (activated)
polypropylene housing
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
EDS-Pak®
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le polisseur EDS-Pak® est une cartouche à base de charbon actif qui élimine efficacement les contaminants organiques tels que les phtalates, le bisphénol A et le nonylphénol. Il est validé pour produire 300 l d'eau exempte de perturbateurs endocriniens à partir d'eau ultra pure provenant d'un système Milli-Q®.
L'eau ultra pure traitée par le polisseur EDS-Pak® convient à la préparation de tampons, de blancs et d'étalons pour la quantification des perturbateurs endocriniens.
Application
Le polisseur EDS-Pak® permet de produire de l'eau exempte de perturbateurs endocriniens (PE) au point de distribution des systèmes des gammes Milli-Q® IQ et EQ 7. Il élimine efficacement les traces de contaminants PE de l'eau ultra pure, pour une utilisation dans des applications de laboratoire telles que la préparation d'échantillons, de solutions étalons ou de solutions de travail pour l'évaluation de la toxicité environnementale des bisphénols, l'analyse des perturbateurs endocriniens dans l'eau, l'analyse de composés pharmaceutiques et de leurs produits de dégradation dans les eaux usées, le contrôle des alcaloïdes dans les produits nutraceutiques et l'analyse de l'acide alpha-lipoïque dans les échantillons biologiques par des techniques chromatographiques.
Caractéristiques et avantages
  • Dernière étape de purification qui permet d'obtenir une eau ultra pure exempte de perturbateurs endocriniens.
  • Produit validé pour une élimination efficace du bisphénol A, du phtalate de diéthylhexyle, du phtalate de di-n-butyle et du nonylphénol.
  • Certificat de qualité disponible en ligne.
  • Embout inférieur redessiné pour une installation sécurisée de la cloche de protection.
  • Entretien sans souci : facile à installer et à remplacer.
  • Étiquette RFID e-Sure avec connexion au distributeur Q-POD®, pour une traçabilité totale (gestion des données) et un suivi automatique des niveaux de consommables via l'interface tactile du POD.
Informations légales
EDS-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Teddy Kabeya Kasonga et al.
Data in brief, 25, 104336-104336 (2019-08-28)
In term of pharmaceutical and their intermediate compounds analysis, UPLC/MS method is a valuable equipment to achieve better confirmation on their biodegradation by fungi. The T47D-KBluc reporter gene assay is an appropriate tool to investigate to removal of estrogenic and
Yoshiyuki Kobayashi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 166, 435-439 (2019-02-08)
An analytical method for the enantiomeric determination of α-lipoic acid in human urine was developed to evaluate the pharmacokinetics of α-lipoic acid, an ingredient in health food. Urine samples were collected over time after administering α-lipoic acid dietary supplement to
Katarzyna Owczarek et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(12) (2018-12-20)
Bisphenol A (BPA) is one of the most popular and commonly used plasticizer in the industry. Over the past decade, new chemicals that belong to the bisphenol group have increasingly been used in industrial applications as alternatives to BPA. Nevertheless
Articles
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.